Läs mer
Manganese powder, -325 mesh, 99.3% (metals basis)
Produktkod. p-4824805
Kvantitet:
25 g
250 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
25g
Produktkod. 11301308
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 010238.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Form: Skenbar densitet 2,6-3,5 g/cm 3
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7439-96-5
Molekylformel Mn
Molekylvikt (g/mol) 54.94
MDL-nummer MFCD00011111
InChI-nyckel PWHULOQIROXLJO-UHFFFAOYSA-N
Synonym colloidal, mangan, manganese, elemental, cutaval, magnacat, metal alloy, tronamang, fume, mangan polish, compounds
PubChem CID 23930
ChEBI CHEBI:35154
IUPAC-namn mangan
LEDER [Mn]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Manganese
Färg Grå
Utseende Gray powder
Kvantitet 25 g
Maskstorlek -325 Mesh
Analysprocentintervall 99.3% (Metals basis)
Form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.