Läs mer
Manganese, Sigma-Aldrich™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Manganese |
| CAS | 7439-96-5 |
| Smältpunkt | 1246°C |
| Kokpunkt | 2061°C |
| Densitet | 7.4 g/cm3 at 19°C |
| Kvantitet | 250 g |
| Form | Powder |
| MDL-nummer | MFCD00011111 |
| Synonym | Manganese, Manganese |
| Molekylvikt (g/mol) | 54.94 |