Läs mer
Manganförstoftningsmål, 76,2 mm (3,0 tum) dia x 3,18 mm (0,125 tum) tjockt, 99,95 % (metallbas), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15414805
Change view
Kvantitet:
1 st
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15414805 1 st Varje
1 options
Produktkod. 15414805 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 040864.KS
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
CAS: 7439-96-5 | Mn | 54.94 g/mol
Manganförstoftningsmål används ofta i beläggningsbearbetningsindustrier som applikationer för magnetisk datalagring, elektroniska och halvledarapplikationer. Det används också i kemisk ångdeponering (CVD), fysisk ångdeposition (PVD) display och optiska applikationer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Manganese sputtering target
Namnnotering 76,2 mm (3,0 tum) i diameter x 3,18 mm (0,125 tum) tjock
Kvantitet 1 st
CAS 7439-96-5
Form Hot Pressed
Odör Luktfritt
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Molekylformel Mn
MDL-nummer MFCD00011111
Synonym colloidal, mangan, manganese, elemental, cutaval, magnacat, metal alloy, tronamang, fume, mangan polish, compounds
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
InChI-nyckel PWHULOQIROXLJO-UHFFFAOYSA-N
LEDER [Mn]
IUPAC-namn mangan
Molekylvikt (g/mol) 54.94
PubChem CID 23930
ChEBI CHEBI:35154
Procent renhet 99.95%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.