Läs mer
Manganese Standard Metal Solution 10,000ppm, for ICP, Solution HNO3 1M, Fisher Chemical
Handla allt Fisher Chemical ProdukterSpecifikationer
Specifikationer
| Färg | Colorless |
| Fysisk form | Liquid |
| Kvantitet | 100 mL |
| MDL-nummer | 11111 |
| Förpackning | HDPE plastic bottle |