Läs mer
Manganese Standard Metal Solution 1000ppm, for AAS, Solution HNO3 1M, Fisher Chemical™
Handla allt Fisher Chemical ProdukterSpecifikationer
Specifikationer
| Färg | Colorless |
| pH | 1 |
| Fysisk form | Liquid |
| Kvantitet | 500 mL |
| Förpackning | HDPE plastic bottle |