Läs mer
Mangansulfatmonohydrat, (kristallint), MP Biomedicals
Produktkod. 11411921 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11411921 500 g 500g
1 options
Produktkod. 11411921 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219470290
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1035.00 SEK
    981.49 SEK / 500g
    Save 53.51 SEK
    5% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-12-2026
Kristallin kvalitet av mangansulfatmonohydrat lämplig för allmän laboratorieforskning.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Manganese Sulfate Monohydrate
CAS 10034-96-5
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 500 g
Molekylformel H2MnO5S
MDL-nummer MFCD00149159
Synonym manganese sulfate monohydrate, manganese ii sulfate monohydrate, manganese sulfate hydrate, manganese ii sulfate hydrate, mnso4.h2o, manganous sulfate monohydrate, unii-w00lys4t26, manganese 2+ sulfate monohydrate, manganese sulfate usp, manganese 2+ sulfate hydrate
InChI-nyckel ISPYRSDWRDQNSW-UHFFFAOYSA-L
LEDER O.[Mn++].[O-]S([O-])(=O)=O
IUPAC-namn mangan(2+)-hydratsulfat
Molekylvikt (g/mol) 169.01
PubChem CID 177577
ChEBI CHEBI:86364
Formel vikt 169
Kvalitet Cellkultur