Läs mer
Mangansulfatmonohydrat, (kristallint), MP Biomedicals
Produktkod. 11421921 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11421921 1 kg 1kg
1 options
Produktkod. 11421921 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219470291
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1695.00 SEK
    1612.43 SEK / 1kg
    Save 82.57 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-12-2026
Högrenhet kristallin cellkulturreagens med 99,82 % analys.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Manganese Sulfate Monohydrate
CAS 10034-96-5
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 1 kg
Molekylformel H2MnO5S
MDL-nummer MFCD00149159
Synonym manganese sulfate monohydrate, manganese ii sulfate monohydrate, manganese sulfate hydrate, manganese ii sulfate hydrate, mnso4.h2o, manganous sulfate monohydrate, unii-w00lys4t26, manganese 2+ sulfate monohydrate, manganese sulfate usp, manganese 2+ sulfate hydrate
InChI-nyckel ISPYRSDWRDQNSW-UHFFFAOYSA-L
LEDER O.[Mn++].[O-]S([O-])(=O)=O
IUPAC-namn mangan(2+)-hydratsulfat
Molekylvikt (g/mol) 169.01
PubChem CID 177577
ChEBI CHEBI:86364
Formel vikt 169
Procent renhet 99.82%
Kvalitet Cellkultur