Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Manganese Sulfate Monohydrate |
| Fysisk form | Kristallin |
| Kvantitet | 1 kg |
| Formel vikt | 169 |
| Procent renhet | 98.52% |
| Kvalitet | Cellkultur |