Läs mer
Mangansulfatmonohydrat, (kristallint), MP Biomedicals
Produktkod. p-3547201 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Kvantitet:
100 g
500 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
500g
Produktkod. 11401921
Brand: MP Biomedicals 0219470280
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 10034-96-5
Molekylformel H2MnO5S
Molekylvikt (g/mol) 169.01
MDL-nummer MFCD00149159
InChI-nyckel ISPYRSDWRDQNSW-UHFFFAOYSA-L
Synonym manganese sulfate monohydrate, manganese ii sulfate monohydrate, manganese sulfate hydrate, manganese ii sulfate hydrate, mnso4.h2o, manganous sulfate monohydrate, unii-w00lys4t26, manganese 2+ sulfate monohydrate, manganese sulfate usp, manganese 2+ sulfate hydrate
PubChem CID 177577
ChEBI CHEBI:86364
IUPAC-namn mangan(2+)-hydratsulfat
LEDER O.[Mn++].[O-]S([O-])(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Manganese Sulfate Monohydrate
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 100 g
Formel vikt 169