Läs mer
Mangansulfatmonohydrat, TRC
Product Code. 30138149
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
1 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet
30138149 10 g
30137488 50 g
30008300 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 30138149 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCM16432010G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 10034-96-5
Molekylformel Mn . O4 S . H2 O
Molekylvikt (g/mol) 169.02
Synonym Manganese sulfate monohydrate, Manganese Mesosulfate (MnSO4.H2O), Sulfuric Acid Manganese(2+) Salt Monohydrate, Manganese Monosulfate Monohydrate, Manganese Sulfate (MnSO4) Monohydrate, Manganese Sulfate Monohydrate, Manganese(2+) Sulfate Monohydrate, Manganese(II) Sulfate Monohydrate, Manganous Sulfate Monohydrate, Sulfuric Acid Manganese salt (1:1) Monohydrate
IUPAC-namn mangan (2+); sulfat; hydratera
LEDER O.[Mn+2].[O-]S(=O)(=O)[O-]
Specifications
Kemiskt namn eller material Manganese Sulfate (AS)
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/Mn.H2O4S.H2O/c;1-5(2,3)4;/h;(H2,1,2,3,4);1H2/q+2;;/p-2
Formel vikt 168.9003