Läs mer
Manganese telluride, 99.9% (metals basis)
Produktkod. p-7050286
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
Produktkod. 11357848
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 036389.09
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 12032-88-1 | MnTe | 182.54 g/mol
Mangantellurid används i vetenskaplig forskning och utveckling.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 12032-88-1
Molekylformel MnTe
Molekylvikt (g/mol) 182.54
MDL-nummer MFCD00049487
InChI-nyckel VMINMXIEZOMBRH-UHFFFAOYSA-N
Synonym manganese telluride, telluroxomanganese, manganese monotelluride, manganous telluride, manganese ii telluride, manganese 2+ telluride
PubChem CID 82828
IUPAC-namn tellanylidenmangan
LEDER [Mn]=[Te]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Manganese telluride
Färg Grå
Fysisk form Lump
Kvantitet 10 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 182.54
Procent renhet 99.9%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.