Läs mer
Mangan, TRC
Produktkod. 30470422
Change view
Kvantitet:
250 g
Produktkod. Kvantitet
30470422 250 g
1 options
Produktkod. 30470422 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM500500250G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Manganese
CAS 7439-96-5
Kvantitet 250 g
Molekylformel Mn
Synonym Manganese, Amiplus Mn, Basfoliar Manganes, Colloidal manganese, Cutaval, Ele-Max Manganese, JIS-G 1213, MNE 06PB, Manganese element, Manganese-55, Oligo-Mn, SuperMan, Teprosyn Mn, Mangan, Mn
InChI formel InChI=1S/Mn
LEDER [Mn]
IUPAC-namn Mangan
Molekylvikt (g/mol) 54.94
Formel vikt 54.938