Läs mer
Mangansulfat, MnSO4-H2O, MP Biomedicals
Produktkod. 11408845 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11408845 100 g 100g
1 options
Produktkod. 11408845 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0522509980
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    415.98 SEK
    362.22 SEK / 100g
    Save 53.76 SEK
    12% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-12-2026
Högrenhet mangan(II)sulfatmonohydrat som används i olika biologisk forskning och industriella tillämpningar.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Manganous Sulfate
CAS 10034-96-5
Fysisk form Pulver
Kvantitet 100 g
Molekylformel H2MnO5S
MDL-nummer MFCD00149159
Synonym manganese sulfate monohydrate, manganese ii sulfate monohydrate, manganese sulfate hydrate, manganese ii sulfate hydrate, mnso4.h2o, manganous sulfate monohydrate, unii-w00lys4t26, manganese 2+ sulfate monohydrate, manganese sulfate usp, manganese 2+ sulfate hydrate
InChI-nyckel ISPYRSDWRDQNSW-UHFFFAOYSA-L
LEDER O.[Mn++].[O-]S([O-])(=O)=O
IUPAC-namn mangan(2+)-hydratsulfat
Molekylvikt (g/mol) 169.01
PubChem CID 177577
ChEBI CHEBI:86364
Formel vikt 223.06
Kvalitet Forskning
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Manganous sulfate, hydrate, 100 g
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
Faroangivelser
  • H373-Kan orsaka organskador.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P314-Sök läkarhjälp vid obehag.
  • P391-Samla upp spill.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Manganese sulphate hydrate