Läs mer
Mangansulfat, Monohydrat, Pulver, BAKER ANALYZED™ ACS Reagens, J.T. Baker™
Produktkod. 15528024 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackning:
Poly flaska
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15528024 500 g Poly flaska 500g
1 options
Produktkod. 15528024 Leverantör Avantor J.T.Baker Leverantörsnummer 255001
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Högkvalitativa kemikalier för laboratorie- och specialiserad industriell användning
Kemiska identifierare
CAS 10034-96-5
Molekylformel H2MnO5S
Molekylvikt (g/mol) 169.01
MDL-nummer MFCD00149159
InChI-nyckel ISPYRSDWRDQNSW-UHFFFAOYSA-L
Synonym manganese sulfate monohydrate, manganese ii sulfate monohydrate, manganese sulfate hydrate, manganese ii sulfate hydrate, mnso4.h2o, manganous sulfate monohydrate, unii-w00lys4t26, manganese 2+ sulfate monohydrate, manganese sulfate usp, manganese 2+ sulfate hydrate
PubChem CID 177577
ChEBI CHEBI:86364
LEDER O.[Mn++].[O-]S([O-])(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Manganous Sulfate
Namnnotering Monohydrate
Fysisk form Pulver
Kvantitet 500 g
IUPAC-namn mangan(2+);sulfat;hydrat
Formel vikt 169.02
Procent renhet 98.0%
Kvalitet BAGARE ANALYZED™ ACS-reagens
Förpackning Poly flaska
Densitet 1L = 2.95kg