Läs mer
Mangiferin, MedChemExpress
Produktkod. 16478938
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16478938 10 mg -
16474807 50 mg -
16439046 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16478938 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYN0290
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
MedChemExpress Mangiferin is a Nrf2 activator. Mangiferin suppresses nuclear translocation of the NF-κB subunits p65 and p50. Mangiferin exhibits antioxidant, antidiabetic, antihyperuricemic, antiviral, anticancer and antiinflammatory activities.
Mangiferin is a Nrf2 activator. Mangiferin suppresses nuclear translocation of the NF-κB subunits p65 and p50. Mangiferin exhibits antioxidant, antidiabetic, antihyperuricemic, antiviral, anticancer and antiinflammatory activities.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Mangiferin
Fysisk form Solid
CAS 4773-96-0
Färg Off-White
Kvantitet 10 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C19H18O11
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death
Löslighetsinformation DMSO : 31.25 mg/mL (73.99 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C)
LEDER O[C@@H]([C@H](O)[C@@H](CO)O1)[C@@H](O)[C@@H]1C2=C(O)C3=C(C=C2O)OC4=CC(O)=C(O)C=C4C3=O
Molekylvikt (g/mol) 422.34
Formel vikt 422.34
Procent renhet 98.34%