Läs mer
Mangiferin, TRC
Produktkod. 30133964
Change view
Kvantitet:
100 mg
250 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30133964 250 mg
30137060 1 g
30005412 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30133964 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM163800250MG
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4773-96-0
Molekylformel C19 H18 O11
Molekylvikt (g/mol) 422.34
Synonym 9H-Xanthen-9-one, 2-β-D-glucopyranosyl-1,3,6,7-tetrahydroxy-, Mangiferin (6CI,7CI,8CI), 1,3,6,7-Tetrahydroxyxanthone-C2-β-D-glucoside, 2-C-β-D-Glucopyranosyl-1,3,6,7-tetrahydroxyxanthone, 2-β-D-Glucopyranosyl-1,3,6,7-tetrahydroxy-9H-xanthen-9-one, Alpizarin, Alpizarine, Aphloiol, Chinomin, Chinonin, Hedysarid, NSC 248870, Shamimin
IUPAC-namn 1,3,6,7-tetrahydroxy-2-[(2S,3R,4R,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymetyl)oxan-2-yl]xanthen-9-one
LEDER OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O)c2c(O)cc3Oc4cc(O)c(O)cc4C(=O)c3c2O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Mangiferin
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/C19H18O11/c20-4-11-15(25)17(27)18(28)19(30-11)12-8(23)3-10-13(16(12)26)14(24)5-1-6(21)7(22)2-9(5)29-10/h1-3,11,15,17-23,25-28H,4H2/t11-,15-,17+,18-,19+/m1/s1
Formel vikt 422.0849
Procent renhet >95%