missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Manidipine dihydrochloride, MedChemExpress

Produktkod. 16457286
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
50 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16457286 100 mg
16443337 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16457286 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY17403

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress Manidipine dihydrochloride (CV-4093) is a dihydropyridine compound and a calcium channel blocker for Ca2+ current with IC50 of 2.6 nM.

Manidipine dihydrochloride (CV-4093) is a dihydropyridine compound and a calcium channel blocker for Ca2+ current with IC50 of 2.6 nM.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Manidipine dihydrochloride
CAS 89226-75-5
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C35H40Cl2N4O6
Kvantitet 100 mg
Synonym CV-4093
Löslighetsinformation DMSO : 50 mg/mL (73.14 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble)
LEDER O=C(C1=C(C)NC(C)=C(C(OC)=O)C1C2=CC=CC([N+]([O-])=O)=C2)OCCN3CCN(C(C4=CC=CC=C4)C5=CC=CC=C5)CC3.[H]Cl.[H]Cl
Molekylvikt (g/mol) 683.62
Formel vikt 683.62
Procent renhet 98.87%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.