Läs mer
Manidipine dihydrochloride, Thermo Scientific™
Calcium channel blocker
1246.33 SEK - 5096.59 SEK
Kemiska identifierare
| CAS | 89226-75-5 |
|---|---|
| Molekylformel | C35H40Cl2N4O6 |
| Molekylvikt (g/mol) | 683.627 |
| MDL-nummer | MFCD00896434 |
| InChI-nyckel | JINNGBXKBDUGQT-UHFFFAOYSA-N |
| Synonym | manidipine hydrochloride |
| PubChem CID | 150762 |
| IUPAC-namn | 5-O-[2-(4-benzhydrylpiperazin-1-yl)ethyl] 3-O-methyl 2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate;dihydrochloride |
| LEDER | CC1=C(C(C(=C(N1)C)C(=O)OCCN2CCN(CC2)C(C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C4)C5=CC(=CC=C5)[N+](=O)[O-])C(=O)OC.Cl.Cl |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
15463269
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J60496.MB |
25mg |
1246.33 SEK
25mg |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
|
15483269
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J60496.MD |
250mg |
5096.59 SEK
250mg |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
Beskrivning
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Kemiska identifierare
| 89226-75-5 | |
| 683.627 | |
| JINNGBXKBDUGQT-UHFFFAOYSA-N | |
| 150762 | |
| CC1=C(C(C(=C(N1)C)C(=O)OCCN2CCN(CC2)C(C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C4)C5=CC(=CC=C5)[N+](=O)[O-])C(=O)OC.Cl.Cl |
| C35H40Cl2N4O6 | |
| MFCD00896434 | |
| manidipine hydrochloride | |
| 5-O-[2-(4-benzhydrylpiperazin-1-yl)ethyl] 3-O-methyl 2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate;dihydrochloride |
Specifikationer
| Manidipine dihydrochloride | |
| C35H40Cl2N4O6 | |
| UN2811 | |
| manidipine hydrochloride | |
| JINNGBXKBDUGQT-UHFFFAOYSA-N | |
| 5-O-[2-(4-benzhydrylpiperazin-1-yl)ethyl] 3-O-methyl 2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate;dihydrochloride | |
| 150762 |
| 89226-75-5 | |
| MFCD00896434 | |
| 14,5743 | |
| Soluble in DMSO; Slightly soluble in water and ethanol /n | |
| CC1=C(C(C(=C(N1)C)C(=O)OCCN2CCN(CC2)C(C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C4)C5=CC(=CC=C5)[N+](=O)[O-])C(=O)OC.Cl.Cl | |
| 683.627 | |
| 683.63 |
Säkerhet och hantering
GHS H Statement
H301
Toxic if swallowed.
P264b-P270-P301+P310-P330-P501c
H301
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 6.1; Packing Group: III; Proper Shipping Name: TOXIC SOLIDS, ORGANIC, N.O.S.
missing translation for 'tsca' : No
Rekommenderad förvaring : Ambient temperatures