missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Manidipine Dihydrochloride, TRC

Produktkod. 18042640
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18042640 100 mg
18001850 25 mg
18022240 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18042640 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM164015100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 89226-75-5
Molekylformel C35 H38 N4 O6 . 2 Cl H
Molekylvikt (g/mol) 683.6213
Synonym 3,5-Pyridinedicarboxylic acid, 1,4-dihydro-2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-, 3-[2-[4-(diphenylmethyl)-1-piperazinyl]ethyl] 5-methyl ester, hydrochloride (1:2), 3,5-Pyridinedicarboxylic acid, 1,4-dihydro-2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-, 2-[4-(diphenylmethyl)-1-piperazinyl]ethyl methyl ester, dihydrochloride (9CI), (±)-Manidipine dihydrochloride, CV 4093, Calslot, Franidipine hydrochloride, 1,4-dihydro-2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-3,5-Pyridinedicarboxylic Acid 3-[2-[4-(diphenylmethyl)-1-piperazinyl]ethyl] 5-methyl Ester Hydrochloride
IUPAC-namn 5-O-[2-(4-benzhydrylpiperazin-1-yl)ethyl] 3-O-methyl 2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate;dihydrochloride
LEDER Cl.Cl.COC(=O)C1=C(C)NC(=C(C1c2cccc(c2)[N+](=O)[O-])C(=O)OCCN3CCN(CC3)C(c4ccccc4)c5ccccc5)C

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Manidipine Dihydrochloride
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C35H38N4O6.2ClH/c1-24-30(34(40)44-3)32(28-15-10-16-29(23-28)39(42)43)31(25(2)36-24)35(41)45-22-21-37-17-19-38(20-18-37)33(26-11-6-4-7-12-26)27-13-8-5-9-14-27;;/h4-16,23,32-33,36H,17-22H2,1-3H3;2*1H
Formel vikt 682.2325
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.