Läs mer
Manidipine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Manidipine |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C35H38N4O6/c1-24-30(34(40)44-3)32(28-15-10-16-29(23-28)39(42)43)31(25(2)36-24)35(41)45-22-21-37-17-19-38(20-18-37)33(26-11-6-4-7-12-26)27-13-8-5-9-14-27/h4-16,23,32-33,36H,17-22H2,1-3H3 |
| Formel vikt | 610.2791 |