Läs mer
Cytiva Fördelarsats för Ettan™ IPGphor™ 3 Isoelektrisk fokuseringsenhet
Produktkod. 10449214 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
Ettan IPGphor 3 IEF-enhet
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
10449214 Ettan IPGphor 3 IEF-enhet Varje
1 options
Produktkod. 10449214 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 80649838
Beräknad leverans: 14-01-2027
Innehåller
Fördelningssatser inkluderar: 1 rengöringsborste, 2 elektrodenheter, 1 vattenpass, 20 provkoppar, 1 provkoppsinsättningsverktyg, 60 papperselektrodvekar, 60 pappersbryggkuddar, 1 grenrör (keramik eller plast), 1 pincett, 1 60 ml rengöringslösning och, användarmanual
Fördelarsats för Ettan™ IPGphor™ 3 Isoelektrisk fokuseringsenhet
Fördelarsats
  • Förenkla isoelektrisk fokusering av flera prover
  • Snabba upp bearbetningen av mikropreparativa laster i första dimensionsanalys
  • Hantera från 1 till 12 IPG-remsor samtidigt
  • Provjämvikt kan utföras i samma bricka
  • Effektiv för pappersbryggladdning
  • Gelkapacitet: max 12 remsor, antal geler: 1 till 12
  • Fördelarljus tillgängligt i lätthanterligt polymert material för rutinmässiga allmänna screeningapplikationer
  • Keramiskt grenrör uppvisar enhetliga termiska egenskaper utformade för stränga tillämpningar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (applikation) För de mest stränga tillämpningarna
För användning med (utrustning) Ettan IPGphor 3 IEF-enhet
Typ Ettan IPGphor Förgreningsrör, komplett
Inkluderar 1 x rengöringsborste, 2 x elektrodmontering, 1 x vattenpass, 20 x provkopp, 1 x provkoppsinsättningsverktyg, 60 x papperselektrodvekar, 60 x pappersbryggkuddar, 1 x grenrör, 1 x pincett, 1 x 60 ml rengöringslösning och, användarmanual
Material Keramisk
Antal geler 1 till 12
Kvantitet 1 Styck