Läs mer
Masterflex™ Fördelare blandningsmagnetventil
Material:
TITTA, PTFE
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Utmärkt för flera vätske- eller gaskontrollsystem med aggressiva eller högrena vätskor
- PTFE eller PEEK blöta delar
- Kontinuerlig drift och lång livslängd
- Lämplig för tryck- eller vakuumservice
- Flödesmönster: 3 solenoider, 3 inlopp, 1 utlopp
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Ventil |
| Temperatur (engelska) Max. | 158 °F |
| Temperatur (metrisk) Max | 70 °C |
| Porttyp | 1/4 tum till 28 UNF |
| Material | TITTA, PTFE |
| Tryck | Inloppsport: 20 psi, gemensam port: 35 psi |