Läs mer
BUCHI Provningssats för grenrörstryckskillnad för Lyovapor™
Handla allt Buchi Produkter
Kapacitet (metrisk):
4,5 l
Beskrivning
- Bestäm slutpunkten i en grenkonfiguration
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Bänk frystork |
| Kapacitet (metrisk) | 4,5 l |
| Antal hyllor | 0 |
| Temperaturområde (metriskt) | Omgivningstemperatur till -105 °C |
| Material | Rostfritt stål |
| Pluggtyp | Nordamerika |
| Spänning | 220/240 V |