Läs mer
Cytiva Fördelarbricka för Ettan™ IPGphor™ 3 Isoelektrisk fokuseringsenhet
Produktkod. 10166674 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
Ettan IPGphor 3 IEF-enhet
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
10166674 Ettan IPGphor 3 IEF-enhet Varje
1 options
Produktkod. 10166674 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 80649857
Beräknad leverans: 14-12-2026
Fördelarbricka för Ettan™ IPGphor™ 3 Isoelektrisk fokuseringsenhet
  • Enhetliga termiska egenskaper
  • Hög värmeledningsförmåga
  • Ingen blöt del
  • Provjämvikt i samma bricka
  • Antal geler: 1 till 12
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) Ettan IPGphor 3 IEF-enhet
Typ IPGphor Fördelare keramisk bricka
Material Keramisk
Antal geler 1 till 12
Kvantitet Komplett förpackningsstorlek