Läs mer
Manitimus, MedChemExpress
Beskrivning
Manitimus is an inhibitor of dehydroorotate dehydrogenase, and a potent immunosuppressive drug.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Manitimus |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 202057-76-9 |
| Färg | Light Yellow |
| Kvantitet | 20 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C15H11F3N2O2 |
| För användning med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonym | FK778 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 250 mg/mL (811.00 mM; Need ultrasonic) |
| Visa mer |