Läs mer
Manninotriose, MedChemExpress
Beskrivning
Manninotriose is a novel and important player in the RFO(Raffinose family oligosaccharides) metabolism of red dead deadnettle
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Manninotriose |
| CAS | 13382-86-0 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C18H32O16 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 100 mg/mL (198.24 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 83.3 mg/mL (165.13 mM; Need ultrasonic and warming) |
| LEDER | O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O)CO[C@H]([C@@H]([C@@H](O)[C@H]1O)O)O[C@@H]1CO[C@H]([C@@H]([C@@H](O)[C@H]2O)O)O[C@@H]2CO |
| Molekylvikt (g/mol) | 504.44 |
| Formel vikt | 504.44 |
| Visa mer |