Läs mer
Mannitol, ACS reagenskvalitet, Ricca Chemical
Produktkod. 31750721
Change view
Kvantitet:
500 g
2.5 kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
31750721 500 g
31750697 2.5 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 31750721 Leverantör Ricca Chemical Company Leverantörsnummer RDCM0200500B1
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-12-2026
CAS: 69-65-8 | C6H14O6 | 182.17 g/mol
Kemiska identifierare
CAS 69-65-8
Molekylformel C6H14O6
Molekylvikt (g/mol) 182.17
MDL-nummer MFCD00064287
InChI-nyckel FBPFZTCFMRRESA-UHFFFAOYNA-N
IUPAC-namn hexane-1,2,3,4,5,6-hexol
LEDER OCC(O)C(O)C(O)C(O)CO
Specifikationer
Kokpunkt Ungefär 290°till 295 °C
Tändningsrester Max. 0,01 %
Förlust vid torkning Max. 0,05 %
Förpackning Vit polyflaska med bred munn
Kvantitet 500 g
Specifik rotation 23.3-24.3°
Kvalitet ACS
Olöslig materia Max. 0,01 %
Titrerbar syra Max. 0,0008 meq/g
Fysisk form Kristallint pulver eller klumpar