Läs mer
Mannitol, Certified AR for Analysis, meets analytical specification of Ph.Eur., BP, Fisher Chemical
Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
500 g
Förpackningsstorlek:
500g
Beskrivning
500g, Plastic powder jar
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 69-65-8 |
| Smältpunkt | 165°C |
| Färg | White |
| Förpackning | Plastic powder jar |
| Molekylformel | C6H14O6 |
| MDL-nummer | 64287 |
| Kvantitet | 500 g |
| Formel vikt | 182.17g/mol |
| Fysisk form | Solid |