Läs mer
Mannitol, LoGiCal
Produktkod. 30458896
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30458896 10 mg
1 options
Produktkod. 30458896 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR0654.00
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-07-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
LoGiCal levererar certifierade referensmaterial som du kan lita på som prydliga, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med noggrann dokumentation och expertstöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
Mannitol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D-Mannitol
CAS 69-65-8
Analyt- eller komponentnamn D-Mannitol
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C6 H14 O6
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Mannitol, d-Mannitol, D-Mannitol, Cordycepic acid (6 CI,7 CI), Mannitol, D- (8 CI), Pearlitol 50 C, Pearlitol 50 C, Pearlitol 50 C, Pearlitol 50 C, Pearlitol 50 C, Pearlitol 50 C, Pearlitol 50 C, Pearlitol 50 C, Pearlitol 50 C, Pearlitol 50 C, Pearlitol 50 C, Pearlitol 50 C, Pearlitol 50 C, Pearlitol 50 C, Pearlitol 50 C, Pearlitol 50 C, Pearlitol 50 C, Pearlitol 50 C, Pearlitol 50 C, Pearlitol 50 C, Pearlitol 50 C, Pearlitol 50 C, Pearlitol 50 C, Pearlitol 50 C, Pearlitol 50 C, Pearlitol 50 C, Pearlitol 50 C, Pearlitol 50 C, Pearlitol 50 C, Pearlitol 50 C, Pearlitol 50 C, Pearlitol 50 C, Pearlitol 50 C, Pearlitol 50 C, Pearlitol 50 C, Pearlitol 50 C, Pearlitol 50 C, Pearlitol 50 C, Pearlitol 50 C, Pearlitol 50 C, Pearlitol 50 C, Pearlitol 50 C, Pearlitol 50 C, Pearlitol 50 C, Pearlitol 50 C, Pearlitol 50 C, Pearlitol 50 C, Pearlitol 50 C, Pearlitol 50 C, Pearlitol 50 C, Pearlitol 50 C, Pearlitol 50 C, Pearlitol 50 C, Pearlitol 50 C, Pearlitol 50 C, Pearlitol 50 C, Pearlitol 50 C
InChI formel InChI=1 S/C6H14O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3-12 H,1-2H2/t3-,4-,5-,6-/m1/s1
LEDER OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO
IUPAC-namn (2 R,3 R,4 R,5 R)-hexan-1,2,3,4,5,6-hexol
Industry Type Forensics
Molekylvikt (g/mol) 182.17
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 182.079 g/mol