Läs mer
Mannitol, Pulver, BAKER ANALYZED™ ACS Reagens, J.T. Baker™
Produktkod. 15558024 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15558024 500 g 500g
1 options
Produktkod. 15558024 Leverantör Avantor J.T.Baker Leverantörsnummer 255401
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3655.00 SEK
    3501.38 SEK / 500g
    Save 153.62 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-02-2027
Högkvalitativa kemikalier för laboratorie- och specialiserad industriell användning
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Mannitol
CAS 69-65-8
Förpackning Poly flaska
Molekylformel C6H14O6
MDL-nummer MFCD00064287
Kvantitet 500 g
Densitet 1L = 1.52kg
Synonym d-mannitol, mannitol, mannite, osmitrol, manna sugar, osmofundin, cordycepic acid, mannit, mannazucker, mannidex
InChI-nyckel FBPFZTCFMRRESA-UHFFFAOYNA-N
LEDER OCC(O)C(O)C(O)C(O)CO
IUPAC-namn (2R,3R,4R,5R)-hexan-1,2,3,4,5,6-hexol
Molekylvikt (g/mol) 182.17
PubChem CID 6251
ChEBI CHEBI:16899
Formel vikt 182.17
Kvalitet BAGARE ANALYZED™ ACS-reagens
Fysisk form Pulver