Läs mer
Mannitol, Pulver, Multi-Compendial, USP, J.T. Baker™
Produktkod. 15351791 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackning:
Poly flaska
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15351791 500 g Poly flaska 500g
1 options
Produktkod. 15351791 Leverantör Avantor J.T.Baker Leverantörsnummer 255301
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4350.00 SEK
    4170.66 SEK / 500g
    Save 179.34 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-10-2026
Kemiska identifierare
CAS 69-65-8
Molekylformel C6H14O6
Molekylvikt (g/mol) 182.17
MDL-nummer MFCD00064287
InChI-nyckel FBPFZTCFMRRESA-UHFFFAOYNA-N
Synonym d-mannitol, mannitol, mannite, osmitrol, manna sugar, osmofundin, cordycepic acid, mannit, mannazucker, mannidex
PubChem CID 6251
ChEBI CHEBI:16899
LEDER OCC(O)C(O)C(O)C(O)CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Mannitol
Förpackning Poly flaska
Kvantitet 500 g
Densitet 1L = 1.52kg
IUPAC-namn (2R,3R,4R,5R)-hexan-1,2,3,4,5,6-hexol
Formel vikt 182.17
Kvalitet Multi-Compendial/USP
Fysisk form Pulver