Läs mer
Mannitol, Pulver, Multi-Compendial, USP, J.T. Baker™
Produktkod. 15538024 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Poly flaska
Förpackningsstorlek:
2.5kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15538024 2.5 kg Poly flaska 2.5kg
15351791 500 g Poly flaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15538024 Leverantör Avantor J.T.Baker Leverantörsnummer 255305
Kemiska identifierare
CAS 69-65-8
Molekylformel C6H14O6
Molekylvikt (g/mol) 182.17
MDL-nummer MFCD00064287
InChI-nyckel FBPFZTCFMRRESA-UHFFFAOYNA-N
Synonym d-mannitol, mannitol, mannite, osmitrol, manna sugar, osmofundin, cordycepic acid, mannit, mannazucker, mannidex
PubChem CID 6251
ChEBI CHEBI:16899
LEDER OCC(O)C(O)C(O)C(O)CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Mannitol
Förpackning Poly flaska
Kvantitet 2.5 kg
Densitet 1L = 1.52kg
IUPAC-namn hexan-1,2,3,4,5,6-hexol
Formel vikt 182.17
Kvalitet Multi-Compendial/USP
Fysisk form Pulver