Läs mer
Thermo Scientific™ Mannitol Salt Agar
Beskrivning
Förmodligen upptäcka, isolera och räkna upp patogena stafylokocker i mjölk, mat, fisk och andra prover medan de flesta andra bakterier är hämmade, förutom ett fåtal halofila arter, med Thermo Scientific™ Mannitol Saltagar. Leta efter kolonier omgivna av ljusgula zoner för att känna igen koagulaspositiva stafylokocker; icke-patogena stafylokocker producerar kolonier med rödlila zoner.
Staphylococcus aureus är en koagulaspositiv, katalaspositiv, grampositiv kocker som förekommer ensamma eller i par, tetrader, korta kedjor och druvliknande klasar. Det bärs vanligen på huden och i näsan hos friska individer men är också en viktig orsak till infektioner i både sjukvård och samhällsmiljöer över hela världen. S. aureus kan producera en mängd olika syndrom med kliniska manifestationer,
inklusive hud- och mjukdelsinfektioner, empyem, blodomloppsinfektioner, lunginflammation, osteomyelit, septisk artrit, endokardit, sepsis och meningit.
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific varumärke, som kombinerar kraftfulla manuella, halvautomatiska och helautomatiska testprodukter och en omfattande linje av media och diagnostiska produkter för att erbjuda en komplett, komplett lösning för att snabbt leverera de produkter du behöver och de kvalitetsresultat som ditt laboratorium är beroende av.
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Antik rosa, transparent |
| Innehåll och lagring | 2° till °12 C, i mörker |
| Beskrivning | Mannitol Saltagar |
| Formatera | 90 mm monoplate |
| Tillverkningsursprung | Tyskland |
| Produkttyp | Agarplattan |
| Fyll vikt | 17g± 5 % |
| Förpackningstyp | Flödeslindad - ett lager |
| Kvantitet | 10/Pk. |