Läs mer
Thermo Scientific™ Mannitol Salt Agar (EP, USP , JP, BP)
Beskrivning
Förmodligen upptäcka, isolera och räkna upp patogena stafylokocker i mjölk, mat, fisk och andra prover med färdiga att använda Thermo Scientific™ Oxoid™ Mannitol Salt Agar (EP, USP JP, BP). På grund av höga koncentrationer av salt i mediet hämmas de flesta oönskade bakterier med undantag för vissa halofila marina organismer. Presumtiva koagulaspositiva stafylokocker producerar kolonier omgivna av ljusgula zoner medan icke-patogena stafylokocker producerar kolonier med rödlila zoner. Mediet testas i enlighet med International Pharmacopoeia. 1,2,3,4
Staphylococcus aureus är en koagulaspositiv, katalaspositiv, grampositiv kocker som förekommer ensamma eller i par, tetrader, korta kedjor och druvliknande klasar. S. aureus kan producera en mängd olika syndrom med kliniska manifestationer, inklusive hud- och mjukdelsinfektioner, empyem, blodomloppsinfektioner, lunginflammation, osteomyelit, septisk artrit, endokardit, sepsis och meningit. Använd Mannitol Salt Agar (EP, USP , JP, BP) för tydlig och enkel differentiering av Staphylococcus aureus och Staphylococcus epidermis från livsmedelsprover medan de flesta andra bakterier hämmas av den höga saltkoncentrationen.
- Mycket selektiv på grund av höga koncentrationer av salt i mediet.
- Lätt att skilja: Staphylococcus aureus bildar gula kolonier med gul halo medan Staphylococcus epidermis bildar rosa kolonier med rosa medium.
- Överensstämmer med formuleringar som beskrivs i International Pharmacopoeia Bekvämlighetsklara för beredda medier.
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific stämpla.
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Rött, klart |
| Innehåll och lagring | 2 °C till 10 °C |
| Beskrivning | Mannitol Salt Agar (EP, USP , JP, BP) |
| Formatera | 90 mm plåt |
| Tillverkningsursprung | Tyskland |
| Produkttyp | Agar |
| Fyll vikt | 19,5 g± 1,0 g |
| Förpackningstyp | Flow Wrapped - Enkelt lager |
| Kvantitet | 10/Pk. |