Läs mer
Thermo Scientific™ Oxoid™ Mannitol Selenite Broth Base
:
Mannitol Selenite Broth Base 500g
Beskrivning
Mannitol Selenite Broth deydrated culture medium is a modification of Selenite F Broth for the selective enrichment of salmonellae
Formula: Bacteriological peptone 5.0 gm/litreMannitol 4.0 gm/litreSodium phosphate 10.0 gm/litrepH 7.1 ± 0.2Requires LP0121A Sodium Biselenite 100g
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Rumstemperatur |
| Ursprungsland | Storbritannien |
| Medietyp | Dehydrated Culture Medium |
| Produkttyp | Dehydrerade kulturmedier |
| För användning med (applikation) | Enrichment of Salmonellae |
| Förpackningstyp | Badkar |
| Kvantitet | 1 vardera |
| Art | Salmonella arter |