missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Novus Biologicals™ Mannose Phosphate Isomerase Protein
Handla allt Bio Techne Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.5 mg
Beskrivning
A denatured recombinant protein with a N-Terminal His-tag and corresponding to the amino acids 1-362 of Human Mannose Phosphate Isomerase The Recombinant Human Mannose Phosphate Isomerase Protein is derived from E. coli. The Recombinant Human Mannose Phosphate Isomerase Protein has been validated for the following applications: SDS-Page.
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (applikation) | SDS-PAGE |
| Formulering | Liquid. In 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0) containing 0.4M Urea, 5% glycerol |
| Molekylvikt (g/mol) | 41.9kDa |
| Reningsmetod | SDS-PAGE |
| Kvantitet | 0.5 mg |
| Källa | Human |
| Förvaringskrav | Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Regulatorisk status | RUO |
| Vanligt namn | Mannose Phosphate Isomerase |
| Konjugera | Unconjugated |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering