Läs mer
Mannostriflat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15587049 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
100mg
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15587049 100 mg 100mg
15577049 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15587049 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 461341000
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 92051-23-5 | C15H19F3O12S | 480.36 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 92051-23-5
Molekylformel C15H19F3O12S
Molekylvikt (g/mol) 480.36
InChI-nyckel OIBDVHSTOUGZTJ-PEBLQZBPSA-N
Synonym tatm, mannose triflate, 1,3,4,6-tetra-o-acetyl-2-o-trifluoromethanesulfonyl-beta-d-mannopyranose, 1,3,4,6-tetra-o-acetyl-2-o-trifluoromethanesulfonyl-b-d-mannopyranose, unii-0ki8ffq6tt, 0ki8ffq6tt, beta-d-mannopyranose 1,3,4,6-tetra-o-acetate 2-o-trifluoromethanesulfonate, 2r,3r,4s,5s,6s-3,4,6-tris acetyloxy-5-trifluoromethanesulfonyloxy oxan-2-yl methyl acetate, mannose trilfate
PubChem CID 11113597
IUPAC-namn [(2R,3R,4S,5S,6S)-3,4,6-triacetyloxi-5-(trifluormetylsulfonyloxi)oxan-2-yl]metylacetat
LEDER CC(=O)OCC1C(C(C(C(O1)OC(=O)C)OS(=O)(=O)C(F)(F)F)OC(=O)C)OC(=O)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Mannose triflate
Smältpunkt 118.0°C to 122.0°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (ELSD) (HPLC)
Kvantitet 100 mg
Löslighetsinformation Clear colorless to slightly yellow
Formel vikt 480.36
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.