Läs mer
VACUUBRAND™ Manometrar
Handla allt Vacuubrand Produkter
Tryckområde:
0 till 6 bar
1 till 1000 mbar
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (applikation) | För vakuumjusteringsanordning |
| För användning med (utrustning) | För vakuumjusteringsanordning |
| Tryckområde | 1 till 1000 mbar |
| Produkttyp | Manometer |