Läs mer
Slice™ Manuell lådskärare
Beskrivning
Specifikationer
Specifikationer
| Typ av handtag | 3-läge |
| Produkttyp | Box Cutter |
| Längd (engelska) | 6,69 tum. |
| Längd (metrisk) | 170 mm |
| Material | TPEE, GFN, POM, Kolstål, Zirkoniumoxid |
| Färg | Svart/Orange |
| För användning med (applikation) | Säker skärning |
| Inkluderar | 1 dubbelsidig, rundspetsad säkerhetsklinga |
| Antal per förpackning | 1 st. |
| Vikt (engelska) | 3,54 oz. |
| Visa mer |