Läs mer
Slice™ Manuell kartongskärare
Produktkod. 16423649
Change view
Färg:
Grå/Orange
Produktkod. Färg
16423649 Grå/Orange
1 options
Produktkod. 16423649 Leverantör Slice™ Leverantörsnummer 10585
Beräknad leverans: 17-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Acetonresistent metallhölje glider uppåt för att skydda bladet, eller nedåt för att exponera det
  • Installerad bladtyp: rundad spets för att förhindra punkteringar; sticker ut i rätt vinkel för att effektivt skära kartong
  • Slitstarkt nylonhandtag med acetonbeständig metallmantel
  • Ambidextrous design
  • Kompatibla blad: 10526, 10528
  • Finger-friendly™ slipkanten förblir skarp 11 gånger längre än metall; säkert att röra vid
  • Kemiskt inert blad rostar aldrig
  • Gnistfritt, icke-ledande, icke-magnetiskt blad
  • Olje- och smörjmedelsfritt blad
  • Minskar skador, sänker kostnader
  • Utan verktygsbladsbyte
  • Specifikationer
    För användning med (utrustning) Papers, Bags, Boxes, Tubes
    Längd (engelska) 3,57 tum.
    Längd (metrisk) 90.8 mm
    Material GFN, aluminium, zirkoniumoxid
    Färg Grå/Orange
    För användning med (applikation) Säker skärning
    Inkluderar 1 keramiskt rundad spetsblad
    Antal per förpackning 1 st.
    Vikt (engelska) 0,73 oz.
    Vikt (metrisk) 20.7 g
    Bredd (engelska) 0,86 tum.
    Bredd (metrisk) 21.8 mm
    Typ av handtag Fast blad
    Produkttyp Box Cutter