Läs mer
Fisherbrand™ Manuell pressare, stål, för aluminium-/stålkåpor
Handla allt Fisherbrand Produkter
Diameter (metrisk) Cap:
7.5 mm
8 mm
11 mm
13 mm
20 mm
28 mm
32 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) Cap | 8 mm |
| Material | Stål |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |