Läs mer
Fisherbrand™ Manuell pressare, stål, för aluminium-/stålkåpor
Produktkod. 11815863 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Diameter (metrisk) Cap:
7,5 mm
8 mm
11 mm
13 mm
20 mm
28 mm
32 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Cap unitSize
11815863 32 mm Varje
11757577 11 mm Varje
11748276 13 mm Varje
11707567 8 mm Varje
11888951 7,5 mm Varje
11839440 28 mm Varje
11550525 20 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 11815863
Erbjudanden på tillförlitliga laboratorieglasvaror
Använd kampanjkoden 28509
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 31-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ge en reproducerbar, säker förslutning av flaskan.
  • Crimpare
  • Manuell
  • Stål
  • Ej autoklaverbar
  • Justerbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning 32 mm Crimper
Diameter (metrisk) Cap 32 mm
Material Stål
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras