Läs mer
Fisherbrand™ Manuell Crimper, stål, för Flip Top/Flip Off-tätningar eller Flip Tear Up-tätningar
Produktkod. 11777597 Handla allt Fisherbrand Produkter
För användning med (utrustning):
För Flip Tear Up
För Flip Top/Flip Off
För att riva upp vändbara delar
Diameter (metrisk) Cap:
13 mm
20 mm
28 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11777597
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Crimpverktyg ger en reproducerbar, säker förslutning av flaskan.
  • Crimpare
  • Manuell
  • Stål
  • Ej autoklaverbar
  • Justerbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning 13 mm Crimper
Diameter (metrisk) Cap 13 mm
Material Stål
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
För användning med (utrustning) För Flip Top/Flip Off