Läs mer
Fisherbrand™ Manuell Crimper, stål, för Flip Top/Flip Off-tätningar eller Flip Tear Up-tätningar
Handla allt Fisherbrand Produkter
För användning med (utrustning):
För Flip Tear Up
För Flip Top/Flip Off
För att riva upp vändbara delar
Diameter (metrisk) Cap:
13 mm
20 mm
28 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | 13mm Crimper |
| Diameter (metrisk) Cap | 13 mm |
| Material | Steel |
| Autoklaveringsbar | Not Autoclavable |
| För användning med (utrustning) | För att riva upp vändbara delar |