Läs mer
Fisherbrand™ Manuell Crimper, stål, för Flip Top/Flip Off-tätningar eller Flip Tear Up-tätningar
Produktkod. 11875050 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
För Flip Tear Up
För Flip Top/Flip Off
Diameter (metrisk) Cap:
13 mm
20 mm
28 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. För användning med (utrustning) Diameter (metrisk) Cap Förpackningsstorlek
11875050 För Flip Tear Up 20 mm Varje
11844970 För Flip Tear Up 13 mm Varje
11801613 För Flip Top/Flip Off 20 mm Varje
11829440 För Flip Top/Flip Off 28 mm Varje
11777597 För Flip Top/Flip Off 13 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 11875050
Beräknad leverans: 20-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Crimpverktyg ger en reproducerbar, säker förslutning av flaskan.
  • Crimpare
  • Manuell
  • Stål
  • Ej autoklaverbar
  • Justerbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning 20 mm Crimper
Diameter (metrisk) Cap 20 mm
Material Stål
För användning med (utrustning) För Flip Tear Up
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras