Läs mer
Thermo Scientific™ Manuella Crimpers, Decrimpers och Decrimping tång
Produktkod. 10229964
Storlek:
8 mm
11 mm
13 mm
20 mm
28 mm
30 mm
32 mm
Typ:
Manuell Crimper
Manuell avkapslingstång
Manuell avkrympare
Manuell decrimper
Manuell krymptång
Manuell krymptång (avfällbar)
Precision Crimper
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10229964
Brand: Thermo Scientific™ C4032100
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Uppnå säkra, repeterbara krympningar eller ta bort tätningar med minimerad risk för skador.
Uppnå säkra, repeterbara krympningar eller ta bort tätningar med minimerad risk för skador när du använder Thermo Scientific™ Manuella Crimpers, Decrimpers och Decrimping Tång, även för användning med National eller Chromacol flaskor.
Lätta, precisionspressare fäster tätningar på kromatografi- eller serumflaskor.
  • Fabriksinställd på korrekta tätningar med standardtjocklek
  • Justerbar handtagsinställningsskiva möjliggör korrekta krympningar med skiljeväggar av varierande tjocklek
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Manuell Crimper, Standard
Typ Manuell Crimper
För användning med (utrustning) Standardkåpor i aluminium
Storlek 32 mm
För användning med (applikation) Industriell kromatografi
Produktlinje Nationell
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.