Läs mer
- Home
- Products
- Flaskor
- Utrustning för kapsling och avlockning av flaskor
- Thermo Scientific™ Manuella Crimpers, Decrimpers och Decrimping tång
Thermo Scientific™ Manuella Crimpers, Decrimpers och Decrimping tång
Produktkod. 10231585| Produktkod. | Storlek | Typ | Förpackningsstorlek |
|---|---|---|---|
| 10231585 | 13 mm | Manuell krymptång (avfällbar) | Varje |
| 15280389 | 8 mm | Manuell krimpare | Varje |
| 14860742 | 11 mm | Manuell krimpare | Varje |
| 13488988 | 20 mm | Manuell krimpare | Varje |
| 10147664 | 8 mm | Manuell krimpare | Varje |
| 10429454 | 11 mm | Manuell krimpare | Varje |
| 10566765 | 13 mm | Manuell krimpare | Varje |
| 12400268 | 20 mm | Manuell krimpare | Varje |
| 10372525 | 20 mm | Manuell krymptång (avfällbar) | Varje |
| 10250535 | 28 mm | Manuell Crimper | Varje |
| 10773667 | 30 mm | Precision Crimper | Varje |
| 10229964 | 32 mm | Manuell Crimper | Varje |
| 11528470 | 11 mm | Manuell krimpare | Varje |
| 11538470 | 20 mm | Manuell krimpare | Varje |
| 15290389 | 8 mm | - | Varje |
| 15188784 | 20 mm | - | Varje |
| 10259614 | 8 mm | Manuell decrimper | Varje |
| 10488084 | 11 mm | Manuell avrensare | Varje |
| 10240535 | 13 mm | Manuell avrensare | Varje |
| 10279364 | 20 mm | Manuell avrensare | Varje |
| 12852344 | 28 mm | Manuell decrimper | Varje |
| 10301535 | 30 mm | Manuell decrimper | Varje |
| 11528240 | 32 mm | Manuell decrimper | Varje |
| 11564815 | 20 mm | Manuell krimpare | Varje |
| 10530303 | 11 mm | Manuell avrensare | Varje |
| 10143362 | 20 mm | Manuell avrensare | Varje |
| 12054907 | 11 mm | Manuell avkapningstång | Varje |
| 10299454 | 13 mm | Manuell avkapningstång | Varje |
| 10066164 | 20 mm | Manuell avkapningstång | Varje |
| 10200205 | 30 mm | Manuell avkapningstång | Varje |
Logga inför att se lagersaldo.
Beskrivning
Uppnå säkra, repeterbara krympningar eller ta bort tätningar med minimerad risk för skador när du använder Thermo Scientific™ Manuella Crimpers, Decrimpers och Decrimping Tång, även för användning med National eller Chromacol flaskor.
- Fabriksinställd på korrekta tätningar med standardtjocklek
- Justerbar handtagsinställningsskiva möjliggör korrekta krympningar med skiljeväggar av varierande tjocklek
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Manuell Crimper, Flip-Off |
| Antal per förpackning | 1 st. |
| Typ | Manuell krymptång (avfällbar) |
| För användning med (utrustning) | National Vial, Chromacol Flaska, repeterbar pressning, ta bort försegling, fäst förseglingar på kromatografi, serumflaska |
| Storlek | 13 mm |
| För användning med (applikation) | Industriell kromatografi |
| Produktlinje | Nationell |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.