Läs mer
Thermo Scientific™ Manuella Crimpers, Decrimpers och Decrimping tång
Produktkod. 10259614
Change view
Storlek:
8 mm
11 mm
13 mm
20 mm
28 mm
30 mm
32 mm
Typ:
Manuell Crimper
Manuell avkapslingstång
Manuell avkrympare
Manuell decrimper
Manuell krymptång
Manuell krymptång (avfällbar)
Precision Crimper
Förpackningsstorlek:
Varje
30 product options available for selection
Product selection table with 30 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Typ unitSize
10259614 8 mm Manuell decrimper Varje
15280389 8 mm Manuell krymptång Varje
14860742 11 mm Manuell krymptång Varje
13488988 20 mm Manuell krymptång Varje
10147664 8 mm Manuell krymptång Varje
10429454 11 mm Manuell krymptång Varje
10566765 13 mm Manuell krymptång Varje
10231585 13 mm Manuell krymptång (avfällbar) Varje
12400268 20 mm Manuell krymptång Varje
10372525 20 mm Manuell krymptång (avfällbar) Varje
10250535 28 mm Manuell Crimper Varje
10773667 30 mm Precision Crimper Varje
10229964 32 mm Manuell Crimper Varje
11528470 11 mm Manuell krymptång Varje
11538470 20 mm Manuell krymptång Varje
15290389 8 mm - Varje
15188784 20 mm - Varje
10488084 11 mm Manuell avkrympare Varje
10240535 13 mm Manuell avkrympare Varje
10279364 20 mm Manuell avkrympare Varje
12852344 28 mm Manuell decrimper Varje
10301535 30 mm Manuell decrimper Varje
11528240 32 mm Manuell decrimper Varje
11564815 20 mm Manuell krymptång Varje
10530303 11 mm Manuell avkrympare Varje
10143362 20 mm Manuell avkrympare Varje
12054907 11 mm Manuell avkapslingstång Varje
10299454 13 mm Manuell avkapslingstång Varje
10066164 20 mm Manuell avkapslingstång Varje
10200205 30 mm Manuell avkapslingstång Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 30 options available.
30 options
Produktkod. 10259614 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer C4008102
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Uppnå säkra, repeterbara krympningar eller ta bort tätningar med minimerad risk för skador.
Uppnå säkra, repeterbara krympningar eller ta bort tätningar med minimerad risk för skador när du använder Thermo Scientific™ Manuella Crimpers, Decrimpers och Decrimping Tång, även för användning med National eller Chromacol flaskor.
Manuella Crimpers
Lätta, precisionspressare fäster tätningar på kromatografi- eller serumflaskor. Tillgänglig för standardaluminium eller flip-off tätningar.
  • Fabriksinställd för att korrekt krympa tätningar med standardtjocklek
  • Justerbar handtagsinställningsskruv möjliggör korrekta krympningar med skiljeväggar av varierande tjocklek
Manuella avskrivare
Smidd tång har en monterad greppyta utformad för att tillåta borttagning av de angivna storlekarna på tätningar.
  • Håll helt enkelt tången runt toppen av tätningen, kläm och bänd uppåt för att ta bort den
Manuell avkrympningstång
Placera avkrympningshuvudet rakt på tätningen och kläm.
  • Minimerar skador på flaskans kant med kromatografi eller serumflaskor
  • Tar bort vanliga aluminiumtätningar och många ståltätningar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Manual Decrimper
Typ Manuell decrimper
För användning med (utrustning) 8 mm standardförsegling, nationell flaska, Chromacol Vial
Storlek 8 mm
För användning med (applikation) Industriell kromatografi
Produktlinje Nationell
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.