Läs mer
Thermo Scientific™ Manuella Crimpers, Decrimpers och Decrimping tång
Produktkod. 10372525
Change view
Storlek:
8 mm
11 mm
13 mm
20 mm
28 mm
30 mm
32 mm
Typ:
Manuell Crimper
Manuell avkapningstång
Manuell avrensare
Manuell decrimper
Manuell krimpare
Manuell krymptång (avfällbar)
Precision Crimper
Förpackningsstorlek:
Varje
30 product options available for selection
Product selection table with 30 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Typ Förpackningsstorlek
10372525 20 mm Manuell krymptång (avfällbar) Varje
15280389 8 mm Manuell krimpare Varje
14860742 11 mm Manuell krimpare Varje
13488988 20 mm Manuell krimpare Varje
10147664 8 mm Manuell krimpare Varje
10429454 11 mm Manuell krimpare Varje
10566765 13 mm Manuell krimpare Varje
10231585 13 mm Manuell krymptång (avfällbar) Varje
12400268 20 mm Manuell krimpare Varje
10250535 28 mm Manuell Crimper Varje
10773667 30 mm Precision Crimper Varje
10229964 32 mm Manuell Crimper Varje
11528470 11 mm Manuell krimpare Varje
11538470 20 mm Manuell krimpare Varje
15290389 8 mm - Varje
15188784 20 mm - Varje
10259614 8 mm Manuell decrimper Varje
10488084 11 mm Manuell avrensare Varje
10240535 13 mm Manuell avrensare Varje
10279364 20 mm Manuell avrensare Varje
12852344 28 mm Manuell decrimper Varje
10301535 30 mm Manuell decrimper Varje
11528240 32 mm Manuell decrimper Varje
11564815 20 mm Manuell krimpare Varje
10530303 11 mm Manuell avrensare Varje
10143362 20 mm Manuell avrensare Varje
12054907 11 mm Manuell avkapningstång Varje
10299454 13 mm Manuell avkapningstång Varje
10066164 20 mm Manuell avkapningstång Varje
10200205 30 mm Manuell avkapningstång Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 30 options available.
30 options
Produktkod. 10372525 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer C4020100F
Beräknad leverans: 18-11-2026
Uppnå säkra, repeterbara krympningar eller ta bort tätningar med minimerad risk för skador.
Uppnå säkra, repeterbara krympningar eller ta bort tätningar med minimerad risk för skador när du använder Thermo Scientific™ Manuella Crimpers, Decrimpers och Decrimping Tång, även för användning med National eller Chromacol flaskor.
Lätta, precisionspressare fäster tätningar på kromatografi- eller serumflaskor.
  • Fabriksinställd på korrekta tätningar med standardtjocklek
  • Justerbar handtagsinställningsskiva möjliggör korrekta krympningar med skiljeväggar av varierande tjocklek
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Manuell Crimper, Flip-Off
Typ Manuell krymptång (avfällbar)
Storlek 20 mm
Produktlinje Nationell
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.