Läs mer
Thermo Scientific™ Manuella Crimpers, Decrimpers och Decrimping tång
Product Code. 11528240
Change view
Click to view available options
Storlek:
8 mm
11 mm
13 mm
20 mm
28 mm
30 mm
32 mm
Typ:
Manuell Crimper
Manuell avkapningstång
Manuell avrensare
Manuell decrimper
Manuell krimpare
Manuell krymptång (avfällbar)
Precision Crimper
Unit Size:
Varje
30 product options available for selection
Product selection table with 30 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Storlek Typ Unit Size
11528240 32 mm Manuell decrimper Varje
15280389 8 mm Manuell krimpare Varje
14860742 11 mm Manuell krimpare Varje
13488988 20 mm Manuell krimpare Varje
10147664 8 mm Manuell krimpare Varje
10429454 11 mm Manuell krimpare Varje
10566765 13 mm Manuell krimpare Varje
10231585 13 mm Manuell krymptång (avfällbar) Varje
12400268 20 mm Manuell krimpare Varje
10372525 20 mm Manuell krymptång (avfällbar) Varje
10250535 28 mm Manuell Crimper Varje
10773667 30 mm Precision Crimper Varje
10229964 32 mm Manuell Crimper Varje
11528470 11 mm Manuell krimpare Varje
11538470 20 mm Manuell krimpare Varje
15290389 8 mm - Varje
15188784 20 mm - Varje
10259614 8 mm Manuell decrimper Varje
10488084 11 mm Manuell avrensare Varje
10240535 13 mm Manuell avrensare Varje
10279364 20 mm Manuell avrensare Varje
12852344 28 mm Manuell decrimper Varje
10301535 30 mm Manuell decrimper Varje
11564815 20 mm Manuell krimpare Varje
10530303 11 mm Manuell avrensare Varje
10143362 20 mm Manuell avrensare Varje
12054907 11 mm Manuell avkapningstång Varje
10299454 13 mm Manuell avkapningstång Varje
10066164 20 mm Manuell avkapningstång Varje
10200205 30 mm Manuell avkapningstång Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 30 options available.
30 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11528240 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor C4032102
Beräknad leverans: 16-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Uppnå säkra, repeterbara krympningar eller ta bort tätningar med minimerad risk för skador.
Uppnå säkra, repeterbara krympningar eller ta bort tätningar med minimerad risk för skador när du använder Thermo Scientific™ Manuella Crimpers, Decrimpers och Decrimping Tång, även för användning med National eller Chromacol flaskor.
Placera avkrympningshuvudet rakt på tätningen och kläm.
  • Minimerar skador på flaskans kant med kromatografi eller serumflaskor
  • Tar bort vanliga aluminiumtätningar och många ståltätningar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Beskrivning Manuell avrensare
Antal per förpackning 1 st.
Typ Manuell decrimper
För användning med (utrustning) Aluminium- och ståltätning, National Vial, Chromacol Vial
Storlek 32 mm
För användning med (applikation) Industriell kromatografi
Produktlinje Nationell
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.